missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Complement Component C5a Protein

Artikelnummer. 18696366 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18696366

Marke: Novus Biologicals™ NBP261368100ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by its ability to chemoattract human monocytes using a concentration range of 1.0-10.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 727
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 8.3 kDa
Menge 100 μg
Lagerungsbedingungen Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Endotoxin-Konzentration Less than 1 EU/μg of Complement Component C5a as determined by LAL method.
Gen-Alias C5, C5A, HE
Gensymbol C5
Rekonstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Reinheits- oder Qualitätsgrad >98%, by SDS-PAGE and HPLC
Protein Complement Component C5a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt