Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COP9 signalosome complex subunit 7a Protein
Artikelnummer. 16052971
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16052971
Marke: enQuireBio™ QP8160ec100ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COP9 signalosome complex subunit 7a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001157565.1
Gen-ID (Entrez) 50813
Name COP9 signalosome complex subunit 7a Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol COPS7A
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz SAEVKVTGQN QEQFLLLAKS AKGAALATLI HQVLEAPGVY VFGELLDMPN VRELAESDFA STFRLLTVFA YGTYADYLAE ARNLPPLTEA QKNKLRHLSV VTLAAKVKCI PYAVLLEALA LRNVRQLEDL VIEAVYADVL RGSLDQRNQR LEVDYSIGRD IQRQDLSAIA RTLQEWCVGC EVVLSGIEEQ VSRANQHKEQ QLGLKQQIES EVANLKKTIK VTTAAAAAAT SQDPEQHLTE LREPAPGTNQ RQPSKKASKG KGLRGSAKIW SKSN
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.