missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CREB3L2 Protein

Artikelnummer. 16070661
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16070661 1 mg 1 Milligramm
16060661 10 μg 10 Mikrogramm
16000671 50 μg 50 Mikrogramm
16050661 100 μg 100 Mikrogramm
16080661 200 μg 200 Mikrogramm
16090661 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16070661

Marke: enQuireBio™ QP7764ec1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CREB3L2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001240704.1
Gen-ID (Entrez) 64764
Name CREB3L2 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CREB3L2
Proteinlänge Full Length of BC063666
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MEVLESGEQG VLQWDRKLSE LSEPGDGEAL MYHTHFSELL DEFSQNVLGQ LLNDPFLSEK SVSMEVEPSP TSPAPLIQAE HSYSLCEEPR AQSPFTHITS DSFNDDEVES EKWYLSTDFP STSIKTEPVT DEPPPGLVPS VTLTITAIST PLEKEEPPLE MNTGVDSSCQ TIIPKIKLEP HEVDQFLNFS PKEGLSALPV SLWVMDMVSG STEREYGERA GMSLYHRCCS WLYEIALFLK NKNFASK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.