Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CROT Protein
Artikelnummer. 16083501
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16083501 1 mg 1 Milligramm
16073501 10 μg 10 Mikrogramm
16013511 50 μg 50 Mikrogramm
16063501 100 μg 100 Mikrogramm
16093501 200 μg 200 Mikrogramm
16003511 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16083501
Marke: enQuireBio™ QP8242ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CROT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001137407.1
Gen-ID (Entrez) 54677
Name CROT Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CROT
Proteinlänge Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MENQLAKSTE ERTFQYQDSL PSLPVPSLEE SLKKYLESVK PFANQEEYKK TEEIVQKFQS GIGEKLHQKL LERAKGKRNW VFVVIIE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.