Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CROT Protein
Artikelnummer. p-7154919
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16073501 10 μg 10 Mikrogramm
16013511 50 μg 50 Mikrogramm
16063501 100 μg 100 Mikrogramm
16093501 200 μg 200 Mikrogramm
16003511 500 μg 500 Mikrogramm
16083501 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16073501
Marke: enQuireBio™ QP8242ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CROT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001137407.1
Gen-ID (Entrez) 54677
Name CROT Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CROT
Proteinlänge Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MENQLAKSTE ERTFQYQDSL PSLPVPSLEE SLKKYLESVK PFANQEEYKK TEEIVQKFQS GIGEKLHQKL LERAKGKRNW VFVVIIE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.