missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CXCL4/PF4 Protein
Beschreibung
The Recombinant Human CXCL4/PF4 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CXCL4/PF4 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 5196 |
| Molekulargewicht | 7.8 kDa |
| Name | CXCL4/PF4 |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | E. coli-derived human CXCL4/PF4 protein Glu32-Ser101 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?