missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human CXCL8/IL-8 Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Beschreibung
Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a chemotaxis bioassay using human CXCR2 transfected mouse BaF3 cells is less than 2 ng/mL, corresponding to a specific activity of >5.0 x 10^5 IU/mg.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P10145, P10145, P10145 |
| Konzentration | LYOPH |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PAGE, Bioactivity |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
| Gen-ID (Entrez) | 3576 |
| Molekulargewicht | 8.4 kDa |
| Menge | 500 μg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
| Endotoxin-Konzentration | Less than 1 EU/ug of CXCL8/IL-8 as determined by LAL method. |
| Gen-Alias | 3-10C, AMCF-I, C-X-C motif chemokine 8, CXCL8SCYB8, Emoctakin, GCP-1TSG-1, IL-8/CXCL8, interleukin 8, K60, LECT, MDNCFb-ENAP, member 8, MONAPGCP1, NAP-1NAP1, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10C, T cell chemotactic factor, T-cell chemotactic factor |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur