Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclophilin A / PPIA / CYPA Protein
Artikelnummer. p-7155243
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16065431 10 μg 10 Mikrogramm
16005441 50 μg 50 Mikrogramm
16055431 100 μg 100 Mikrogramm
16085431 200 μg 200 Mikrogramm
16095431 500 μg 500 Mikrogramm
16075431 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16065431
Marke: enQuireBio™ QP8588ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cyclophilin A / PPIA / CYPA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001287910.1
Gen-ID (Entrez) 5478
Name Cyclophilin A / PPIA / CYPA Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PPIA
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz VNPTVFFDIA VDGEPLGRVS FELFADKVPK TAENFRALST GEKGFGYKGS CFHRIIPGFM CQGGDFTRHN GTGGKSIYGE KFEDENFILK HTGPGILSMA NAGPNTNGSQ FFICTAKTEW LDGKHVVFGK VKEGMNIVEA MERFGSRNGK TSKKITIADC GQLE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.