Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cystatin-9 Protein
Artikelnummer. 16060271
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16060271
Marke: enQuireBio™ QP7699ec100ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cystatin-9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001008693.2
Gen-ID (Entrez) 128822
Name Cystatin-9 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CST9
Proteinlänge Full Length of Mature Protein
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz WCSEEEMGGN NKIVQDPMFL ATVEFALNTF NVQSKEEHAY RLLRVLSSWR EDSMDRKWRG KMVFSMNLQL RQTVCRKFED DIDNCPFQES LELNNVRQGI SFPQVHSCGC CMGCGVGTGA ADKAIPRDKG K
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.