Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cystatin-9 Protein
Artikelnummer. p-7154374
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16070271 10 μg 10 Mikrogramm
16010281 50 μg 50 Mikrogramm
16060271 100 μg 100 Mikrogramm
16090271 200 μg 200 Mikrogramm
16000281 500 μg 500 Mikrogramm
16080271 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16070271
Marke: enQuireBio™ QP7699ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cystatin-9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001008693.2
Gen-ID (Entrez) 128822
Name Cystatin-9 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CST9
Proteinlänge Full Length of Mature Protein
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz WCSEEEMGGN NKIVQDPMFL ATVEFALNTF NVQSKEEHAY RLLRVLSSWR EDSMDRKWRG KMVFSMNLQL RQTVCRKFED DIDNCPFQES LELNNVRQGI SFPQVHSCGC CMGCGVGTGA ADKAIPRDKG K
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.