Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokeratin 14 Protein
Artikelnummer. 16032130
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16032130
Marke: enQuireBio™ QP6276ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokeratin 14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Zugriffsnummer NP_000517.2
Gen-ID (Entrez) 3861
Name Cytokeratin 14 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol KRT14
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MTTCSRQFTS SSSMKGSCGI GGGIGGGSSR ISSVLAGGSC RAPSTYGGGL SVSSSRFSSG GACGLGGGYG GGFSSSSSSF GSGFGGGYGG GLGAGLGGGF GGGFAGGDGL LVGSEKVTMQ NLNDRLASYL DKVRALEEAN ADLEVKIRDW YQRQRPAEIK DYSPYFKTIE DLRNKILTAT VDNANVLLQI DNARLAADDF RTKYETELNL RMSVEADING LRRVLDELTL ARADLEMQIE SLKEELAYLK KNHEEEMNAL RGQVGGDVNV EMDAAPGVDL SRILNEMRDQ YEKMAEKNRK DAEEWFFTKT EELNREVATN SELVQSGKSE ISELRRTMQN LEIELQSQLS MKASLENSLE ETKGRYCMQL AQIQEMIGSV EEQLAQLRCE MEQQNQEYKI LLDVKTRLEQ EIATYRRLLE GEDAHLSSSQ FSSGSQSSRD VTSSSRQIRT KVMDVHDGKV VSTHEQVLRT KN
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis