Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokeratin 14 Protein
Artikelnummer. 16072130
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16072130 500 μg 500 Mikrogramm
16042130 10 μg 10 Mikrogramm
16082130 50 μg 50 Mikrogramm
16032130 100 μg 100 Mikrogramm
16062130 200 μg 200 Mikrogramm
16052130 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16072130
Marke: enQuireBio™ QP6276ye500ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokeratin 14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000517.2
Gen-ID (Entrez) 3861
Name Cytokeratin 14 Protein
Menge 500 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol KRT14
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MTTCSRQFTS SSSMKGSCGI GGGIGGGSSR ISSVLAGGSC RAPSTYGGGL SVSSSRFSSG GACGLGGGYG GGFSSSSSSF GSGFGGGYGG GLGAGLGGGF GGGFAGGDGL LVGSEKVTMQ NLNDRLASYL DKVRALEEAN ADLEVKIRDW YQRQRPAEIK DYSPYFKTIE DLRNKILTAT VDNANVLLQI DNARLAADDF RTKYETELNL RMSVEADING LRRVLDELTL ARADLEMQIE SLKEELAYLK KNHEEEMNAL RGQVGGDVNV EMDAAPGVDL SRILNEMRDQ YEKMAEKNRK DAEEWFFTKT EELNREVATN SELVQSGKSE ISELRRTMQN LEIELQSQLS MKASLENSLE ETKGRYCMQL AQIQEMIGSV EEQLAQLRCE MEQQNQEYKI LLDVKTRLEQ EIATYRRLLE GEDAHLSSSQ FSSGSQSSRD VTSSSRQIRT KVMDVHDGKV VSTHEQVLRT KN
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.