Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokeratin 14 Protein
Artikelnummer. p-7153001
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16042130
Marke: enQuireBio™ QP6276ye10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokeratin 14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000517.2
Gen-ID (Entrez) 3861
Name Cytokeratin 14 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol KRT14
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MTTCSRQFTS SSSMKGSCGI GGGIGGGSSR ISSVLAGGSC RAPSTYGGGL SVSSSRFSSG GACGLGGGYG GGFSSSSSSF GSGFGGGYGG GLGAGLGGGF GGGFAGGDGL LVGSEKVTMQ NLNDRLASYL DKVRALEEAN ADLEVKIRDW YQRQRPAEIK DYSPYFKTIE DLRNKILTAT VDNANVLLQI DNARLAADDF RTKYETELNL RMSVEADING LRRVLDELTL ARADLEMQIE SLKEELAYLK KNHEEEMNAL RGQVGGDVNV EMDAAPGVDL SRILNEMRDQ YEKMAEKNRK DAEEWFFTKT EELNREVATN SELVQSGKSE ISELRRTMQN LEIELQSQLS MKASLENSLE ETKGRYCMQL AQIQEMIGSV EEQLAQLRCE MEQQNQEYKI LLDVKTRLEQ EIATYRRLLE GEDAHLSSSQ FSSGSQSSRD VTSSSRQIRT KVMDVHDGKV VSTHEQVLRT KN
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.