Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokeratin 18 Protein
Artikelnummer. 16052140
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16052140 100 μg 100 Mikrogramm
16062140 10 μg 10 Mikrogramm
16002150 50 μg 50 Mikrogramm
16082140 200 μg 200 Mikrogramm
16092140 500 μg 500 Mikrogramm
16072140 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16052140
Marke: enQuireBio™ QP6278ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokeratin 18, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000215.1
Gen-ID (Entrez) 3875
Name Cytokeratin 18 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol KRT18
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz TNYRSLGSVQ APSYGARPVS SAASVYAGAG GSGSRISVSR STSFRGGMGS GGLATGIAGG LAGMGGIQNE KETMQSLNDR LASYLDRVRS LETENRRLES KIREHLEKKG PQVRDWSHYF KIIEDLRAQI FANTVDNARI VLQIDNARLA ADDFRVKYET ELAMRQSVEN DIHGLRKVID DTNITRLQLE TEIEALKEEL LFMKKNHEEE VKGLQAQIAS SGLTVEVDAP KSQDLAKIMA DIRAQYDELA RKNREELDKY WSQQIEESTT VVTTQSAEVG AAETTLTELR RTVQSLEIDL DSMRNLKASL ENSLREVEAR YALQMEQLNG ILLHLESELA QTRAEGQRQA QEYEALLNIK VKLEAEIATY RRLLEDGEDF NLGDALDSSN SMQTIQKTTT RRIVDGKVVS ETNDTKVLRH
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.