Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokeratin 18 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_000215.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 3875 |
| Name | Cytokeratin 18 Protein |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | KRT18 |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |