Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokeratin 7 Protein
Artikelnummer. 16072170
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16072170
Marke: enQuireBio™ QP6283ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokeratin 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005547.3
Gen-ID (Entrez) 3855
Name Cytokeratin 7 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol KRT7
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz SIHFSSPVFT SRSAAFSGRG AQVRLSSARP GGLGSSSLYG LGASRPRVAV RSAYGGPVGA GIREVTINQS LLAPLRLDAD PSLQRVRQEE SEQIKTLNNK FASFIDKVRF LEQQNKLLET KWTLLQEQKS AKSSRLPDIF EAQIAGLRGQ LEALQVDGGR LEAELRSMQD VVEDFKNKYE DEINHRTAAE NEFVVLKKDV DAAYMSKVEL EAKVDALNDE INFLRTLNET ELTELQSQIS DTSVVLSMDN SRSLDLDGII AEVKAQYEEM AKCSRAEAEA WYQTKFETLQ AQAGKHGDDL RNTRNEISEM NRAIQRLQAE IDNIKNQRAK LEAAIAEAEE RGELALKDAR AKQEELEAAL QRGKQDMARQ LREYQELMSV KLALDIEIAT YRKLLEGEES RLAGDGVGAV NISVMNSTGG SSSGGGIGLT LGGTMGSNAL SFSSSAGPGL LKAYSIRTAS ASRRSARD
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.