Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDB1- and CUL4-associated factor 4 Protein
Artikelnummer. 16072041
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16072041 1 mg 1 Milligramm
16062041 10 μg 10 Mikrogramm
16002051 50 μg 50 Mikrogramm
16052041 100 μg 100 Mikrogramm
16082041 200 μg 200 Mikrogramm
16092041 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16072041
Marke: enQuireBio™ QP7992ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DDB1- and CUL4-associated factor 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001156980.1
Gen-ID (Entrez) 26094
Name DDB1- and CUL4-associated factor 4 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol DCAF4
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MNKSRWQSRR RHGRRSHQQN PWFRLRDSED RSDSRAAQPA HDSGHGDDES PSTSSGTAGT SSVPELPGFY FDPEKKRYFR LLPGHNNCNP LTKESIRQKE MESKRLRLLQ EEDRRKKIAR MGFNASSMLR KSQLGFLNVT NYCHLAHELR LSCMERKKVQ IRSMDPSALA SDRFNLILAD TNSDRLFTVN DVKVGGSKYG IINLQSLKTP TLKVFMHENL YFTNRKVNSV CWASLNHLDS HILLCLMGLA ETPGCATLLP ASLFVNSHPG IDRPGMLCSF RIPGAWSCAW SLNIQANNCF STGLSRRVLL TNVVTGHRQS FGTNSDVLAQ QFALMAPLLF NGCRSGEIFA IDLRCGNQGK GWKATRLFHD SAVTSVRILQ DEQYLMASDM AGKIKLWDLR TTKCVRQYEG HVNEYAYLPL HVHEEEGILV AVGQDCYTRI WSLHDARLLR TIPSPYPASK ADIPSVAFSS RLGGSRGAPG LLMAVGQDLY CYSYS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.