Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DHDH Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_055290.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 27294 |
| Name | DHDH Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | DHDH |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |