Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DHDH Protein
Artikelnummer. 16083451
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16083451
Marke: enQuireBio™ QP8235ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DHDH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055290.1
Gen-ID (Entrez) 27294
Name DHDH Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol DHDH
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MALRWGIVSV GLISSDFTAV LQTLPRSEHQ VVAVAARDLS RAKEFAQKHD IPKAYGSYEE LAKDPSVEVA YIGTQHPQHK AAVMLCLAAG KAVLCEKPTG VNAAEVREMV AEARSRALFL MEAIWTRFFP ASEALRSVLA QGTLGDLRVA RAEFGKNLIH VPRAVDRAQA GGALLDIGIY CVQFTSMVFG GQKPEKISVV GRRHETGVDD TVTVLLQYPG EVHGSFTCSI TVQLSNTASV SGTKGMVQLL NPCWCPTELV VKGEHKEFPL PPVPKDCNFD NGAGMSYEAK HVWECLRKGM KESPVIPLSE SELLADILEE VRKAIGVTFP QDKR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.