Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dihydropyrimidinase-related protein 1
Artikelnummer. 16048651
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16048651 100 μg 100 Mikrogramm
16058651 10 μg 10 Mikrogramm
16098651 50 μg 50 Mikrogramm
16078651 200 μg 200 Mikrogramm
16088651 500 μg 500 Mikrogramm
16068651 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16048651
Marke: enQuireBio™ QP9750ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dihydropyrimidinase-related protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001184222.1
Gen-ID (Entrez) 1808
Name Dihydropyrimidinase-related protein 1
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol DPYSL2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MSYQGKKNIP RITSDRLLIK GGKIVNDDQS FYADIYMEDG LIKQIGENLI VPGGVKTIEA HSRMVIPGGI DVHTRFQMPD QGMTSADDFF QGTKAALAGG TTMIIDHVVP EPGTSLLAAF DQWREWADSK SCCDYSLHVD ISEWHKGIQE EMEALVKDHG VNSFLVYMAF KDRFQLTDCQ IYEVLSVIRD IGAIAQVHAE NGDIIAEEQQ RILDLGITGP EGHVLSRPEE VEAEAVNRAI TIANQTNCPL YITKVMSKSS AEVIAQARKK GTVVYGEPIT ASLGTDGSHY WSKNWAKAAA FVTSPPLSPD PTTPDFLNSL LSCGDLQVTG SAHCTFNTAQ KAVGKDNFTL IPEGTNGTEE RMSVIWDKAV VTGKMDENQF VAVTSTNAAK VFNLYPRKGR IAVGSDADLV IWDPDSVKTI SAKTHNSSLE YNIFEGMECR GSPLVVISQG KIVLEDGTLH VTEGSGRYIP RKPFPDFVYK RIKARSRLAE LRGVPRGLYD GPVCEVSVTP KTVTPASSAK TSPAKQQAPP VRNLHQSGFS LSGAQIDDNI PRRTTQRIVA PPGGRANITS LG
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.