Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC3 Protein
Artikelnummer. 16062691
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16062691
Marke: enQuireBio™ QP8107ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001290385.1
Gen-ID (Entrez) 10623
Name DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC3 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol POLR3C
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MTQAEIKLCS LLLQEHFGEI VEKIGVHLIR TGSQPLRVIA HDTGTSLDQV KKALCVLVQH NLVSYQVHKR GVVEYEAQCS RVLRMLRYPR YIYTTKTLYS DTGELIVEEL LLNGKLTMSA VVKKVADRLT ETMEDGKTMD YAEVSNTFVR LADTHFVQRC PSVPTTENSD PGPPPPAPTL VINEKDMYLV PKLSLIGKGK RRRSSDEDAA GEPKAKRPKY TTDNKEPIPD DGIYWQANLD RFHQHFRDQA IVSAVANRMD QTSSEIVRTM LRMSEITTSS SAPFTQPLSS NEIFRSLPVG YNISKQVLDQ YLTLLADDPL EFVGKSGDSG GGMYVINLHK ALASLATATL ESVVQERFGS RCARIFRLVL QKKHIEQKQV EDFAMIPAKE AKDMLYKMLS ENFMSLQEIP KTPDHAPSRT FYLYTVNILS AARMLLHRCY KSIANLIERR QFETKENKRL LEKSQRVEAI IASMQATGAE EAQLQEIEEM ITAPERQQLE TLKRNVNKLD ASEIQVDETI FLLESYIECT MKRQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.