Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA polymerase processivity factor Protein
Artikelnummer. p-7155761
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16058511 10 μg 10 Mikrogramm
16098511 50 μg 50 Mikrogramm
16048511 100 μg 100 Mikrogramm
16078511 200 μg 200 Mikrogramm
16088511 500 μg 500 Mikrogramm
16068511 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16058511
Marke: enQuireBio™ QP9615ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA polymerase processivity factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name DNA polymerase processivity factor Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol U27
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz FFFFKAHKAR VGARTSFLTE MERGSRDHHR DHRDHREHRE TREPPTLAFH MKSWKTINKS LKAFAKLLKE NATVTFTPQP SIIIQSAKNH LVQKLTIQAE CLFLSDTDRF LTKTINNHIP LFESFMNIIS NPEVTKMYIQ HDSDLYTRVL VTASDTCTQA SVPCVHGQEV VRDTGRSPLR IDLDHSTVSD VLKWLSPVTK TKRSGKSDAL MAHIIVQVNP PTIKFVTEMN ELEFSNSNKV IFYDVKNMRF NLSAKNLQQA LSMCAVIKTS CSLRTVAAKD CKLILTSKST LLTVEAFLTQ EQLKEESRFE RMGKQDDGKG DRSHKNEDGS ALASKQEMQY EITNYMVPAK NGTAGSSLFN EKEDSESDDS MHFDYSSNPN PKRQRCVV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.