Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human DNase II GST (N-Term) Protein
Artikelnummer. 18391548 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 18391548
Marke: Novus Biologicals™ H00001777Q0125ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 1777
Molekulargewicht M.W. (Theoretical): 36.74 kDa
Menge 25 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias Acid DNase, Deoxyribonuclease II alpha, deoxyribonuclease II, lysosomal, deoxyribonuclease-2-alpha, DNase II alpha, DNase II, lysosomal, DNASE2A, DNL, DNL2, EC 3.1.22.1, Lysosomal DNase II, R31240_2
Gensymbol DNASE2
Forschungskategorie Apoptosis, Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein DNase II