Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dual specificity protein phosphatase 26 Protein
Artikelnummer. p-7154740
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16092431 10 μg 10 Mikrogramm
16032441 50 μg 50 Mikrogramm
16082431 100 μg 100 Mikrogramm
16012441 200 μg 200 Mikrogramm
16022441 500 μg 500 Mikrogramm
16002441 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16092431
Marke: enQuireBio™ QP8061ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dual specificity protein phosphatase 26, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001292044.1
Gen-ID (Entrez) 78986
Name Dual specificity protein phosphatase 26 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol DUSP26
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MCPGNWLWAS MTFMARFSRS SSRSPVRTRG TLEEMPTVQH PFLNVFELER LLYTGKTACN HADEVWPGLY LGDQDMANNR RELRRLGITH VLNASHSRWR GTPEAYEGLG IRYLGVEAHD SPAFDMSIHF QTAADFIHRA LSQPGGKILV HCAVGVSRSA TLVLAYLMLY HHLTLVEAIK KVKDHRGIIP NRGFLRQLLA LDRRLRQGLE A
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.