Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dynein light chain 1, cytoplasmic Protein
Artikelnummer. 16054201
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16054201 100 μg 100 Mikrogramm
16064201 10 μg 10 Mikrogramm
16004211 50 μg 50 Mikrogramm
16084201 200 μg 200 Mikrogramm
16094201 500 μg 500 Mikrogramm
16074201 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16054201
Marke: enQuireBio™ QP8357ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dynein light chain 1, cytoplasmic, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001032583.1
Gen-ID (Entrez) 8655
Name Dynein light chain 1, cytoplasmic Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol DYNLL1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MCDRKAVIKN ADMSEEMQQD SVECATQALE KYNIEKDIAA HIKKEFDKKY NPTWHCIVGR NFGSYVTHET KHFIYFYLGQ VAILLFKSG
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.