Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dynein light chain 1, cytoplasmic Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001032583.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 8655 |
| Name | Dynein light chain 1, cytoplasmic Protein |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | DYNLL1 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |