Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dystonin Protein
Artikelnummer. 16071091
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16071091 100 μg 100 Mikrogramm
16081091 10 μg 10 Mikrogramm
16021101 50 μg 50 Mikrogramm
16001101 200 μg 200 Mikrogramm
16011101 500 μg 500 Mikrogramm
16091091 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16071091
Marke: enQuireBio™ QP7837ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dystonin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001138241.1
Gen-ID (Entrez) 667
Name Dystonin Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol DST
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MAGYLSPAAY LYVEEQEYLQ AYEDVLERYK DERDKVQKKT FTKWINQHLM KVRKHVNDLY EDLRDGHNLI SLLEVLSGDT LPREKGRMRF HRLQNVQIAL DYLKRRQVKL VNIRNDDITD GNPKLTLGLI WTIILHFQIS DIHVTGESED MSAKERLLLW TQQATEGYAG IRCENFTTCW RDGKLFNAII HKYRP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.