Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E-Cadherin / CD324 Protein
Artikelnummer. 15907879
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15907879 100 μg 100 Mikrogramm
15917879 10 μg 10 Mikrogramm
15957879 50 μg 50 Mikrogramm
15937879 200 μg 200 Mikrogramm
15947879 500 μg 500 Mikrogramm
15927879 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 15907879
Marke: enQuireBio™ QP5803ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E-Cadherin / CD324, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001304113.1
Gen-ID (Entrez) 999
Name E-Cadherin / CD324 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CDH1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz DWVIPPISCP ENEKGPFPKN LVQIKSNKDK EGKVFYSITG QGADTPPVGV FIIERETGWL KVTEPLDRER IATYTLFSHA VSSNGNAVED PMEILITVTD QNDNKPEFTQ EVFKGSVMEG ALPGTSVMEV TATDADDDVN TYNAAIAYTI LSQDPELPDK NMFTINRNTG VISVVTTGLD RESFPTYTLV VQAADLQGEG LSTTATAVIT VTDTNDNPPI FNPTTYKGQV PENEANVVIT TLKVTDADAP NTPAWEAVYT ILNDDGGQFV VTTNPVNNDG ILKTAKGLDF EAKQQYILHV AVTNVVPFEV SLTTSTATVT VDVLDVNEAP IFVPPEKRVE VSEDFGVGQE ITSYTAQEPD TFMEQKITYR IWRDTANWLE INPDTGAIST RAELDREDFE HVKNSTYTAL IIATDNGSPV ATGTGTLLLI LSDVNDNAPI PEPRTIFFCE RNPKPQVINI IDADLPPNTS PFTAELTHGA SANWTIQYND PTQESIILKP KMALEVGDYK INLKLMDNQN KDQVTTLEVS VCDCEGAAGV CRKAQPVEAG LQI
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.