Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RBX1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase RBX1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6590-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16084370
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_055063.1
E3 ubiquitin-protein ligase RBX1 Protein
Research Use Only
RBX1
Recombinant Protein
E. coli
MAAAMDVDTP SGTNSGAGKK RFEVKKWNAV ALWAWDIVVD NCAICRNHIM DLCIECQANQ ASATSEECTV AWGVCNHAFH FHCISRWLKT RQVCPLDNRE WEFQKYGH
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
9978
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol