Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase SIAH1 Protein
Artikelnummer. 16050991
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16050991 100 μg 100 Mikrogramm
16060991 10 μg 10 Mikrogramm
16001001 50 μg 50 Mikrogramm
16080991 200 μg 200 Mikrogramm
16090991 500 μg 500 Mikrogramm
16070991 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16050991
Marke: enQuireBio™ QP7820ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase SIAH1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001006611.1
Gen-ID (Entrez) 6477
Name E3 ubiquitin-protein ligase SIAH1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SIAH1
Proteinlänge Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MTGKATPPSL YSWRGVLFTC LPAARTRKRK EMSRQTATAL PTGTSKCPPS QRVPALTGTT ASNNDLASLF ECPVCFDYVL PPILQCQSGH LVCSNCRPKL TCCPTCRGPL GSIRNLAMEK VANSVLFPCK YASSGCEITL PHTEKADHEE LCEFRPYSCP CPGASCKWQG SLDAVMPHLM HQHKSITTLQ GEDIVFLATD INLPGAVDWV MMQSCFGFHF MLVLEKQEKY DGHQQFFAIV QLIGTRKQAE NFAYRLELNG HRRRLTWEAT PRSIHEGIAT AIMNSDCLVF DTSIAQLFAE NGNLGINVTI SMC
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.