missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human EF1B / EEF1B2 Protein

Artikelnummer. 16087550
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16087550 100 μg 100 Mikrogramm
16097550 10 μg 10 Mikrogramm
16037560 50 μg 50 Mikrogramm
16017560 200 μg 200 Mikrogramm
16027560 500 μg 500 Mikrogramm
16007560 1 mg 1 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16087550

Marke: enQuireBio™ QP7171ec100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EF1B / EEF1B2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001032752.1
Gen-ID (Entrez) 1933
Name EF1B / EEF1B2 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol EEF1B2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz GFGDLKSPAG LQVLNDYLAD KSYIEGYVPS QADVAVFEAV SSPPPADLCH ALRWYNHIKS YEKEKASLPG VKKALGKYGP ADVEDTTGSG ATDSKDDDDI DLFGSDDEEE SEEAKRLREE RLAQYESKKA KKPALVAKSS ILLDVKPWDD ETDMAKLEEC VRSIQADGLV WGSSKLVPVG YGIKKLQIQC VVEDDKVGTD MLEEQITAFE DYVQSMDVAA FNKI
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.