Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EF1B / EEF1B2 Protein
Artikelnummer. p-7153916
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16097550
Marke: enQuireBio™ QP7171ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EF1B / EEF1B2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001032752.1
Gen-ID (Entrez) 1933
Name EF1B / EEF1B2 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol EEF1B2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz GFGDLKSPAG LQVLNDYLAD KSYIEGYVPS QADVAVFEAV SSPPPADLCH ALRWYNHIKS YEKEKASLPG VKKALGKYGP ADVEDTTGSG ATDSKDDDDI DLFGSDDEEE SEEAKRLREE RLAQYESKKA KKPALVAKSS ILLDVKPWDD ETDMAKLEEC VRSIQADGLV WGSSKLVPVG YGIKKLQIQC VVEDDKVGTD MLEEQITAFE DYVQSMDVAA FNKI
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.