missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human EN-RAGE Protein
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Human EN-RAGE Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human EN-RAGE Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| Gen-ID (Entrez) | 6283 |
| Molekulargewicht | 10.6 kDa |
| Name | EN-RAGE/S100A12 |
| Menge | 50 μg |
| Quelle | E. coli-derived human EN-RAGE/S100A12 protein Met1-Glu92 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur