missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human FANK1 Protein

Artikelnummer. 16091031
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16091031 1 mg 1 Milligramm
16081031 10 μg 10 Mikrogramm
16021041 50 μg 50 Mikrogramm
16071031 100 μg 100 Mikrogramm
16001041 200 μg 200 Mikrogramm
16011041 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16091031

Marke: enQuireBio™ QP7827ec1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FANK1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_660278.3
Gen-ID (Entrez) 92565
Name FANK1 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol FANK1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MEPQKIMPPS KPHPPVVGKV THHSIELYWD LEKKAKRQGP QEQWFRFSIE EEDPKMHTYG IIYTGYATKH VVEGLEPRTL YRFRLKVTSP SGECEYSPLV SVSTTREPIS SEHLHRAVSV NDEDLLVRIL QGGRVKVDVP NKFGFTALMV AAQKGYTRLV KILVSNGTDV NLKNGSGKDS LMLACYAGHL DVVKYLRRHG ASWQARDLGG CTALHWAADG GHCSVIEWMI KDGCEVDVVD TGSGWTPLMR VSAVSGNQRV ASLLIDAGAN VNVKDRNGKT PLMVAVLNNH EELVQLLLDK GADASVKNEF GKGVLEMARV FDRQSVVSLL EERKKKQRPK KSCVC
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.