Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAS / CD95 / APO-1 / TNFRSF6 Protein
Artikelnummer. 15963648
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
250 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Artikelnummer. 15963648
Marke: enQuireBio™ QP10369ec5ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Human FAS / CD95 / APO-1 / TNFRSF6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000034.1
Gen-ID (Entrez) 355
Name FAS / CD95 / APO-1 / TNFRSF6 Protein
Menge 5 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Gensymbol FAS
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Biologische Aktivität The ED50 as determined by its ability to inhibit the cytotoxicity of Jurkat cells is between 10-15 ug/ml in the presence of 2 ng/ml of rHuFas Ligand.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz RLSSKSVNAQ VTDINSKGLE LRKTVTTVET QNLEGLHHDG QFCHKPCPPG ERKARDCTVN GDEPDCVPCQ EGKEYTDKAH FSSKCRRCRL CDEGHGLEVE INCTRTQNTK CRCKPNFFCN STVCEHCDPC TKCEHGIIKE CTLTSNTKCK EEGSRSN
Puffer 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.