Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human FGF-13 Protein
Artikelnummer. 18450362 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18450362 5 μg 5 Mikrogramm
18454612 500 μg 500 Mikrogramm
18430002 1 mg 1 Milligramm
18408031 100 μg 100 Mikrogramm
4 options
Artikelnummer. 18450362
Marke: Novus Biologicals™ NBP2350095ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Test in process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Zugriffsnummer Q92913
Konzentration LYOPH
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, PAGE
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 20 mM Tris, pH 8.5, 500 mM NaCl.
Gen-ID (Entrez) 2258
Molekulargewicht 27.6 kDa
Menge 5 μg
Lagerungsbedingungen Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration Less than 1 EU/ug of FGF-13 as determined by LAL method.
Gen-Alias FGF-13, FGF2Fibroblast growth factor homologous factor 2, FHF2FHF-2, fibroblast growth factor 13
Gensymbol FGF13
Rekonstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Forschungskategorie Biologically Active Proteins
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95% by SDS-PAGE and HPLC
Protein FGF-13
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.