missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human FGF basic/FGF2/bFGF (145 aa) Protein

Artikelnummer. 18879800
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18879800 100 μg 100 Mikrogramm
18739906 10 μg 10 Mikrogramm
18727916 25 μg 25 Mikrogramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18879800

Marke: R&D Systems™ 3718FB100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Measured in a cell proliferation assay using NR6R-3T3 mouse fibroblast cells.

Measured in a cell proliferation assay using NR6R-3T3 mouse fibroblast cells. Raines, E.W. et al. (1985) Methods Enzymol. 109:749. The ED50 for this effect is 0.1-0.6 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001997
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Tris-HCl and NaCl.
Gen-ID (Entrez) 2247
Molekulargewicht M.W. (theoretical): 16 kDa
Name Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, bFGF, FGF2, FGF-2, FGFBprostatropin, fibroblast growth factor 2 (basic), HBGF-2, heparin-binding growth factor 2, Prostatropin
Menge 100 μg
Quelle E. coli-derived human FGF basic/FGF2/bFGF protein Ala144-Ser288
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gensymbol FGF2
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekonstitution Reconstitute at 100 μg/mL in sterile PBS.
Puffer Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in MOPS, Na2SO4, EDTA and DTT.
Endotoxin-Gehalt <0.01 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Protein FGF basic/FGF2/bFGF
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.