Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_061986.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 26291 |
| Name | FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | FGF21 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Show More |