Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Artikelnummer. 15905819
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
20 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
20 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15905819 20 μg 20 Mikrogramm
15915819 500 μg 500 Mikrogramm
15995809 1 mg 1 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 15905819
Marke: enQuireBio™ QP527220ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_061986.1
Gen-ID (Entrez) 26291
Name FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Menge 20 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol FGF21
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz MHPIPDSSPL . LQFGGQVRQ R. YLYTDDAQ QT. EAHLEIR EDG. TVGGAA DQSP. ESLLQ LKALK. PGVI QILGVK. TSR FLCQRPD. GA LYGSLHFD. P EACSFRELLL EDGYNVYQS.  EAHGLPLHLP . GNKSPHRDP A. PRGPARFL PL. PGLPPAL PEP. PGILAP QPPD. VGSSD PLSMV. GPSQ GRSPSY. AS
Puffer 10 mM sodium phosphate, 100 mM soldium chloride, pH 7.5
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.