Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGFR3 / CD333 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_000133.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 2261 |
| Name | FGFR3 / CD333 Protein |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | FGFR3 |
| Proteinlänge | Extracellular Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |