Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fin bud initiation factor homolog Protein
Artikelnummer. p-7154653
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16061921
Marke: enQuireBio™ QP7973ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fin bud initiation factor homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_976249.1
Gen-ID (Entrez) 387758
Name Fin bud initiation factor homolog Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol FIBIN
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz YFDGPLYPEM SNGTLHHYFV PDGDYEENDD PEKCQLLFRV SDHRRCSQGE GSQVGSLLSL TLREEFTVLG RQVEDAGRVL EGISKSISYD LDGEESYGKY LRRESHQIGD AYSNSDKSLT ELESKFKQGQ EQDSRQESRL NEDFLGMLVH TRSLLKETLD ISVGLRDKYE LLALTIRSHG TRLGRLKNDY LKV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.