Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FNDC5 Protein
Artikelnummer. 16071361
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16071361 100 μg 100 Mikrogramm
16081361 10 μg 10 Mikrogramm
16021371 50 μg 50 Mikrogramm
16001371 200 μg 200 Mikrogramm
16011371 500 μg 500 Mikrogramm
16091361 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16071361
Marke: enQuireBio™ QP7882ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FNDC5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001165411.2
Gen-ID (Entrez) 252995
Name FNDC5 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol FNDC5
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz DSPSAPVNVT VRHLKANSAV VSWDVLEDEV VIGFAISQQK KDVRMLRFIQ EVNTTTRSCA LWDLEEDTEY IVHVQAISIQ GQSPASEPVL FKTPREAEKM ASKNKDEVTM KE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.