missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Four and a half LIM domains protein 1

Artikelnummer. 16089380
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16089380 100 μg 100 Mikrogramm
16099380 10 μg 10 Mikrogramm
16039390 50 μg 50 Mikrogramm
16019390 200 μg 200 Mikrogramm
16029390 500 μg 500 Mikrogramm
16009390 1 mg 1 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16089380

Marke: enQuireBio™ QP7560ec100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Four and a half LIM domains protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001230807.1
Gen-ID (Entrez) 2275
Name Four and a half LIM domains protein 1
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol FHL3
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz SESFDCAKCN ESLYGRKYIQ TDSGPYCVPC YDNTFANTCA ECQQLIGHDS RELFYEDRHF HEGCFRCCRC QRSLADEPFT CQDSELLCND CYCSAFSSQC SACGETVMPG SRKLEYGGQT WHEHCFLCSG CEQPLGSRSF VPDKGAHYCV PCYENKFAPR CARCSKTLTQ GGVTYRDQPW HRECLVCTGC QTPLAGQQFT SRDEDPYCVA CFGELFAPKC SSCKRPIVGL GGGKYVSFED RHWHHNCFSC ARCSTSLVGQ GFVPDGDQVL CQGCSQAGP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.