Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FSH Protein
Artikelnummer. p-7148424
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
2 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
2 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15934438 2 μg 2 Mikrogramm
15914438 10 μg 10 Mikrogramm
15924438 1 mg 1 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 15934438
Marke: enQuireBio™ QP106202ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A cDNA sequence encoding the FSH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Name FSH Protein
Menge 2 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität The ED50 as determined by cAMP accumulation in human FSH Receptor transfected Chinese Hamster Ovary cells was found to be 80-450 pg/ml.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Human (HEK293)
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz FSH subunit alpha: APDVQDCPECTLQENPFFSQPGAPILQCMGCCFSRAYPTPLRSKKTMLVQKNVTSESTCCVAKSYNRVTVMGGFKVENHTACHCSTCYYHKSFSH subunit beta: NSCELTNITIAIEKEECRFCISINTTWCAGYCYTRDLVYKDPARPKIQKTCTFKELVYETVRVPGCAHHADSLYTYPVATQCHCGKCDSDSTDCTVRGLGPSYCSFGEMKE
Puffer The recombinant FSH was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing PBS.
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.