Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human FTO His Protein
Artikelnummer. 18368491
Click to view available options
Menge:
10 μg
50 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 18368491
Marke: Novus Biologicals™ NBP31814310UG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q9C0B1
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Liquid. 0.2um-filtered solution in 55mM TRIS-Cl, pH 8.2, 150mM NaCl
Gen-ID (Entrez) 79068
Molekulargewicht M.W. Theoretical: 65 kDa
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration <1 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Gen-Alias alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, EC 1.14.11.-, fat mass and obesity associated, Fat mass and obesity-associated protein, KIAA1752protein fto, MGC5149
Gensymbol FTO
Forschungskategorie Lipid and Metabolism, Neuroscience
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90% SDS-PAGE
Protein FTO