Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fusion glycoprotein F0 Protein
Artikelnummer. 16048541
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16048541 100 μg 100 Mikrogramm
16058541 10 μg 10 Mikrogramm
16098541 50 μg 50 Mikrogramm
16078541 200 μg 200 Mikrogramm
16088541 500 μg 500 Mikrogramm
16068541 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16048541
Marke: enQuireBio™ QP9634ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fusion glycoprotein F0, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name Fusion glycoprotein F0 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol F
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz NITEEFYQST CSAVSKGYLS ALRTGWYTSV ITIELSNIKE NKCNGTDAKV KLIKQELDKY KNAVTELQLL MQSTPPTNNR ARRELPRFMN YTLNNAKKTN VTLSKKRKRR FLGFLLGVGS AIASGVAVSK VLHLEGEVNK IKSALLSTNK AVVSLSNGVS VLTSKVLDLK NYIDKQLLPI VNKQSCSISN IETVIEFQQK NNRLLEITRE FSVNAGVTTP VSTYMLTNSE LLSLINDMPI TNDQKKLMSN NVQIVRQQSY SIMSIIKEEV LAYVVQLPLY GVIDTPCWKL HTSPLCTTNT KEGSNICLTR TDRGWYCDNA GSVSFFPQAE TCKVQSNRVF CDTMNSLTLP SEINLCNVDI FNPKYDCKIM TSKTDVSSSV ITSLGAIVSC YGKTKCTASN KNRGIIKTFS NGCDYVSNKG MDTVSVGNTL YYVNKQEGKS LYVKGEPIIN FYDPLVFPSD EFDASISQVN EKINQSLAFI RKSDELLHNV NAGKSTTNIM ITT
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.