Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human G-CSF Protein
Artikelnummer. 18117570
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
5 μg
Zusammensetzung:
Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in Essigsäure.
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Essigsäure mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge Zusammensetzung unitSize
18117570 25 μg Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in Essigsäure. 25 Mikrogramm
18315567 25 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Essigsäure mit BSA als Trägerprotein 25 Mikrogramm
18168110 5 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Essigsäure mit BSA als Trägerprotein 5 Mikrogramm
18136920 5 μg Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in Essigsäure. 5 Mikrogramm
4 options
Artikelnummer. 18117570
Marke: R&D Systems™ 214CS025/CF
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human G-CSF Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human G-CSF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in Essigsäure.
Gen-ID (Entrez) 1440
Molekulargewicht 18.8 kDa
Name G-CSF
Menge 25 μg
Quelle E. coli-derived human G-CSF protein Thr31-Pro204,with an N-terminal Met
Lagerungsbedingungen Do not freeze. 6 months from date of receipt, 2 to 8° C as supplied.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.