Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human G-CSF Protein
Artikelnummer. 18315567
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
5 μg
Zusammensetzung:
Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in Essigsäure.
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Essigsäure mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge Zusammensetzung unitSize
18315567 25 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Essigsäure mit BSA als Trägerprotein 25 Mikrogramm
18168110 5 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Essigsäure mit BSA als Trägerprotein 5 Mikrogramm
18136920 5 μg Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in Essigsäure. 5 Mikrogramm
18117570 25 μg Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in Essigsäure. 25 Mikrogramm
4 options
Artikelnummer. 18315567
Marke: R&D Systems™ 214CS025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human G-CSF Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human G-CSF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Essigsäure mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 1440
Molekulargewicht 18.8 kDa
Name G-CSF
Menge 25 μg
Quelle E. coli-derived human G-CSF protein Thr31-Pro204,with an N-terminal Met
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.