Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human G-CSF Protein
Click to view available options
Menge:
25 μg
5 μg
Zusammensetzung:
Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in Essigsäure.
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Essigsäure mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Human G-CSF Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human G-CSF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Essigsäure mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 1440 |
| Molekulargewicht | 18.8 kDa |
| Name | G-CSF |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | E. coli-derived human G-CSF protein Thr31-Pro204,with an N-terminal Met |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |