Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Galectin-1 / LGALS1 Protein
Artikelnummer. 15913048
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
250 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15913048 100 μg 100 Mikrogramm
15923048 10 μg 10 Mikrogramm
15943048 50 μg 50 Mikrogramm
15933048 250 μg 250 Mikrogramm
4 options
Artikelnummer. 15913048
Marke: enQuireBio™ QP10191ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Human Galectin-1 / LGALS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002296.1
Gen-ID (Entrez) 3956
Name Galectin-1 / LGALS1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Gensymbol LGALS1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Biologische Aktivität The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human blood monocytes is in a concentration range of 1.0-10 ng/ml.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz ACGLVASNLN LKPGECLRVR GEVAPDAKSF VLNLGKDSNN LCLHFNPRFN AHGDANTIVC NSKDGGAWGT EQREAVFPFQ PGSVAEVCIT FDQANLTVKL PDGYEFKFPN RLNLEAINYM AADGDFKIKC VAFD
Puffer 0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.